Schränke zur Lagerung von Säuren und Laugenmaterialien, ACID Serie
Lieferant: Düperthal
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
132-0634EA 1335.32 EUR InStock
DUEH20-200677-066L
Schränke zur Lagerung von Säuren und Laugenmaterialien, ACID Serie
Säuren- und Laugenschränke zur Lagerung von nicht entflammbaren korrosiven Flüssigkeiten.
  • Herausziehbare Tabletts mit integrierten Griffmulden für die benutzerfreundliche Bedienung sind entfernbar und somit leicht zu reinigen
  • Zurückgesetzter Sockel zur Vermeidung von Fußkontakt (Modelle M 1 bis M 4)
  • Separat verriegelbare Flügeltüren mit „D-Typ“-Griffen sind leicht zu öffnen sowie reibungslos und leise zu verschließen
Diese Schränke bieten dank herausziehbarer Tabletts aus PE (das UTS L Modell verfügt über einen Facheinsatz aus PP) eine einfache Lagerung und Entnahme. Die Modelle der ACID Serie M mit einer Tür sind standardmäßig mit Türanschlag links ausgestattet (Türanschlag rechts optional auf Anfrage erhältlich).
Es findet ein konstanter Luftaustausch durch das Belüftungsgitter in den Türen und das Abluftrohr in der Rückwand bei Anschluss an ein industrielles Abluftsystem statt. Belüftungsanschluss (Ø 75 mm) auf der Schrankoberseite.
Türen und Körper aus 19-mm-dickem, mit Melaminharz beschichteten Blech, in hellgrau RAL 7035.
Zertifizierungen: Entspricht DIN EN 14727.
Lieferumfang: Kennzeichnungsetiketten für Säuren und Laugen sowie Warnsymbole im Lieferumfang enthalten. Lieferung nicht im Preis inbegriffen, Preise auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge