CryoStor® CS10 Kryokonservierungsmedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CryoStor®
STMC07940EA 8370 EUR InStock
STMC07940 STMC07959 STMC07931 STMC100-1061 STMC07930 STMC07952 STMC07955
CryoStor® CS10 Kryokonservierungsmedium
Zelleinfriermedien
Frei von tierischen Bestandteilen, definiertes Kryokonservierungsmedium mit 10% DMSO.
  • Gebrauchsfertig
  • Serumfrei und proteinfrei
  • Frei von tierischen Bestandteilen
  • cGMP hergestellt mit Bestandteilen der USP-Klasse/höchster Qualität
  • FDA-Stammdatei
  • Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierte Qualitätskontrolltests
Maximieren Sie die Zellwiederherstellung und -lebensfähigkeit nach dem Auftauen nach Kryokonservierung bei niedrigen Temperaturen (−70 bis −196 °C) mit dem gebrauchsfertigen Medium CryoStor® CS10. Dieses serumfreie, frei von tierischen Bestandteilen und cGMP-hergestellte definierte Medium bietet eine sichere, schützende Umgebung, die für die Kryokonservierung einer Vielzahl empfindlicher Zell- und Probentypen empfohlen wird, darunter Myelomzelllinien, menschliche pluripotente Stammzellen, aus Blut gewonnene Zellen und mehr. CryoStor® CS10 ist in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und wird mit Komponenten in USP-Qualität formuliert, um die Variabilität zu minimieren, und enthält 10% DMSO.
Achtung! Bitte beachten: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge