Human Tagged ORF-Klon, Androgenrezeptor (AR) (NM_000044)
Lieferant: OriGene
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ORIGRC235415EA 1700 EUR InStock
ORIGRC235415
Human Tagged ORF-Klon, Androgenrezeptor (AR) (NM_000044)
Vektoren, Plasmide und Bibliotheken
Der ORF-Klon wird über eine Ionenaustauschsäule gereinigt und in einem 2D-Barcode-Matrixröhrchen mit 10 µg transfektionsbereiter, getrockneter Plasmid-DNA (mit 100 µl Wasser rekonstituieren) versandt.
  • Symbol: Androgenrezeptor
  • Synonyme: AIS; AR8; DHTR; HUMARA; HYSP1; KD; NR3C4; SBMA; SMAX1; TFM
  • E. coli Auswahl: Kanamycin (25 µg/ml)
  • Selektion von Säugetierzellen: Neomycin
  • ORF-Größe: 2760 bp
  • UniProt ID: P10275
  • Zytogenetik: Xq12
  • Domains: HOLI, Androgen_recep, zf-C4
  • Molekulargewicht: 99,2 kDa
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge