Microflex® 93-287 Mega Texture Einweghandschuhe aus Nitril
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
93-287/6.5-7 93-287/8.5-9
ANSE93-287/6.5-7EA 31.2 EUR InStock
ANSE93-287/6.5-7 ANSE93-287/8.5-9
Microflex® 93-287 Mega Texture Einweghandschuhe aus Nitril
Handschuhe
Nitrilhandschuhe mit Mega Texture bieten einen bequemen und sicheren Griff beim Umgang mit nassen, öligen oder fettigen Lebensmitteln und Gegenständen.
  • Für Arbeiter, die mit rutschigen Lebensmitteln oder Gegenständen umgehen
  • Mega-Textur-Oberfläche für zusätzlichen Halt
  • Großzügige Passform für bequeme Verwendung mit Schnittschutz oder Thermofutter
Die Serie 93-287 umfasst grüne Nitrilhandschuhe mit einem langlebigen 8-mil-Design, sodass sie reißfest sind. Diese dicken Nitrilhandschuhe haben eine verlängerte Stulpe für erweiterten Schutz über Handgelenk und Unterarm. Diese Handschuhe sind eine ideale Wahl, um die Hände von Arbeitern in der Lebensmittelverarbeitung zu schützen und ihnen beim Greifen zu helfen, während gleichzeitig das Kontaminationsrisiko verringert wird. Sie sind auch eine perfekte Handschutzoption für Industriearbeiter, die mit fettigen, rutschigen Werkzeugen und Geräten umgehen.
Zertifizierungen: EN 420, EN ISO 374/TYP B JKPT, EN ISO 374-5 VIRUS, ASTM D6319, FDA 21 CRF 177-2600.
Verpackung: Handschuhe sind zu 50 Stück pro Karton verpackt, 10 Kartons pro Kiste.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge