Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylamin

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

109-89-7.700KG 109-89-7.280KG
CHMP109-89-7.700KGEA 0 EUR InStock
CHMP109-89-7.700KG CHMP109-89-7.280KG
Diethylamin
Diethylamin
Bestellinformation: Shelf life on ship date: 24 months - Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.


Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 56 °C
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 0,7 g/cm³
Flash-Pt: −20 °C
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge