CD437 ≥98% (durch HPLC), fest, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C5865-25MG C5865-5MG
SIALC5865-25MGEA 790 EUR InStock
SIALC5865-25MG SIALC5865-5MG
CD437 ≥98% (durch HPLC), fest, Sigma-Aldrich®
CD437
CD437 is a retinoic acid receptor (RAR)γ-selective agonist, γ-selective retinoid; potent inducer of apoptosis.
Formel: C₂₇H₂₆O₃
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03106506
CAS-Nummer: 125316-60-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge