4-Fluor-1-naphthoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1133.1 CFF1133.10 006290-1G 006290-5G
CHMPCFF1133.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF1133.1 CHMPCFF1133.10 FLUO006290-1G FLUO006290-5G
4-Fluor-1-naphthoesäure
4-Fluor-1-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₇FO₂
MDL Number: MFCD00004011
CAS-Nummer: 573-03-5
EINECS: 209-346-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge