4-Hydroxy-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
131067-1G 131067-5G
SIAL131067-1GEA 47.9 EUR InStock
SIAL131067-1G SIAL131067-5G
4-Hydroxy-1-naphthaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O₂
MDL Number: MFCD00053486
CAS-Nummer: 7770-45-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge