Nonyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
50862-1 50862-2
BMOL50862-1EA 0 EUR InStock
BMOL50862-1 BMOL50862-2
Nonyl-β-D-glucopyranosid
Nonyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₅H₃₀O₆
MW: 306.4 g/mol
MDL Number: MFCD00063300
CAS-Nummer: 69984-73-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge