Fluoreszenz-LED-Beleuchtungssystem, Colibri 3
Lieferant: ZEISS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4230529440000 4230529505000 4230529450000
ZEIS4230529440000EA 4040 EUR InStock
ZEIS4230529440000 ZEIS4230529505000 ZEIS4230529450000
Fluoreszenz-LED-Beleuchtungssystem, Colibri 3
Beleuchtung LED-Beleuchtung
Ergänzen Sie Ihr Axioscope 5 oder Axiovert 5 mit der optionalen Fluoreszenz-LED-Beleuchtung Colibri 3 und erhalten Sie mühelos brillante Fluoreszenzbilder.
  • Sparen Sie Zeit und Geld dank der langen LED-Lebensdauer und des einstellungsfreien Betriebs
  • Wählen Sie bis zu vier Fluoreszenz-LEDs, die Ihren Anforderungen entsprechen
  • Die automatische Komponentenerkennung der codierten Fluoreszenz-LEDs gewährleistet eine einfache Einrichtung
  • Steuern und wechseln Sie einzeln zwischen Kanälen für UV-, Blau-, Grün- und Rot-Anregung – oder verwenden Sie ausgewählte Wellenlängen gleichzeitig
  • Die individuelle Fluoreszenz-LED-Intensität wird automatisch pro Objektiv- und Reflektorposition gespeichert
Colibri 3 liefert die richtige Wellenlänge und Intensität, um Fluoreszenzfarbstoffe und Proteine ​​auf schonende Weise anzuregen.
Wechseln Sie mühelos zwischen den Kanälen für UV-, Blau-, Grün- und Rot-Anregung. Wählen Sie dann einfach die entsprechenden Kanäle aus und drücken Sie auf „Snap“.
Mit direkter visueller Statusrückmeldung sind Sie immer sicher, welche Fluoreszenz-LED verwendet wird. Das integrierte Design erfordert kein zusätzliches Netzteil und keinen Controller, was Platz spart und eine einfache und ergonomische Bedienung ermöglicht.
Verfügbare Anregungsbänder für ZEISS Colibri 3
Position: UV Wellenlänge/Bandbreite: 385/30 nm, Empfohlene Farbe (Beispiele): DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 33258, Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 405, Indo-1, eBFP/BFP, eGFP (wt), True Blue.
Position: B, Wellenlänge/Bandbreite: 469/38 nm, Empfohlene Farbe (Beispiele): FM1-43, Cy, eGFP, NBD, MitoTracker Green, Alexa Fluor 488, BCECF, Calcein, DiO SNAFL, YO-Pro-1, Nissl, LysoSensor Green, mHoneydew, FITC/ Fluorescein, Kaede (green/red), PerCP, YoYo-1, FuraRed.
Position: G, Wellenlänge/Bandbreite: 555/30 nm, Empfohlene Farbe (Beispiele): TRITC-AAD, Cy3, tdTomato, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 555, DsRed, mOrange, TagRFP, SNARF, DyLight 549, Spectrum Orange
Position: R, Wellenlänge/Bandbreite: 631/33 nm, Empfohlene Farbe (Beispiele): Alexa Fluor 63, Alexa Fluor 647, Cy5, DRAQ5, ToTo-3, ATTO-655, MitoTracker DeepRed, APC, ATTO-647N.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge