Pivalaldehyd (Trimethylacetaldehyd) 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A15013.06 A15013.14 A15013.22
A15013.06EA 55.8 EUR InStock
A15013.06 A15013.14 A15013.22
Pivalaldehyd (Trimethylacetaldehyd) 95%
Pivalaldehyd (Trimethylacetaldehyd)
Formel: C₅H₁₀O
Dichte: 0,775
MDL Number: MFCD00006962
CAS-Nummer: 630-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge