Chlorphenesin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17386.14 A17386.22 A17386.36
A17386.14EA 45 EUR InStock
A17386.14 A17386.22 A17386.36
Chlorphenesin ≥99%
Chlorphenesin
Purity: 99% CAS No.: 104-29-0 Molecular Formula: C9H11ClO3 Formula Weight: 202.64 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD00021990
Formel: C₉H₁₁ClO₃
MW: 202.64 g/mol
Melting Pt: 78…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021990
CAS-Nummer: 104-29-0
EINECS: 203-192-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge