2-Methyl-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
65800-100G 65800-500G
SIAL65800-100GEA 55.6 EUR InStock
SIAL65800-100G SIAL65800-500G
2-Methyl-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 236…238 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 171…173 °C
Dichte: 1,365 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001235
CAS-Nummer: 84-54-8
EINECS: 201-539-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06100
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge