3-Fluor-1-propanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010306-5G 010306-25G
FLUO010306-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO010306-5G FLUO010306-25G
3-Fluor-1-propanol
3-Fluoro-1-propanol
Formel: C₃H₇FO
MW: 78.09 g/mol
MDL Number: MFCD00039548
CAS-Nummer: 462-43-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge