5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF581.10 005201-5G 005201-25G 005201-100G
CHMPCFF581.10EA 348 EUR InStock
CHMPCFF581.10 FLUO005201-5G FLUO005201-25G FLUO005201-100G
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
MDL Number: MFCD00084909
CAS-Nummer: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge