Coomassie Brillantblau G 250
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17524.01 17524.02
SERA17524.01EA 60.8 EUR InStock
SERA17524.01 SERA17524.02
Coomassie Brillantblau G 250
Coomassie Brillantblau G 250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078482
CAS-Nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge