Dimethoxy(dimethyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS07200.25 SILS07200.100 SILS07200.250
SILNSILS07200.25EA 0 EUR InStock
SILNSILS07200.25 SILNSILS07200.100 SILNSILS07200.250
Dimethoxy(dimethyl)silan
Dimethoxy(dimethyl)silan
Formel: C₄H₁₂O₂Si
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00025691
CAS-Nummer: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge