1-Iodperfluordecan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003284-25G 003284-5G
FLUO003284-25GEA 210 EUR InStock
FLUO003284-25G FLUO003284-5G
1-Iodperfluordecan
1-Iodperfluordecan
Formel: C₁₀F₂₁I
MW: 645.98 g/mol
MDL Number: MFCD00001065
CAS-Nummer: 423-62-1
EINECS: 207-030-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge