EZ-Fit™ Filtration Unit
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
EFHAB100B EFHAB100I EFHAB250B EFHAB250I EFHAW100B
MILFEFHAB100BEA 0 EUR InStock
MILFEFHAB100B MILFEFHAB100I MILFEFHAB250B MILFEFHAB250I MILFEFHAW100B
EZ-Fit™ Filtration Unit
Filter Flaschenaufsatzfilter
The EZ-Fit™ Filtration unit is a disposable filtration device for bioburden testing of liquid samples including water, in-process samples, and final products.
  • Drain support and optimized funnel-to-base assembly ensure optimal microbial recovery
  • Reduced risk of contaminating the membrane with forceps due to a protective rim
  • Visibility of the end of the filtration from any angle thanks to transparent funnel material
  • All around level volume indicators
  • Funnel handling with a single hand
  • Stackability, saving space in the work area
The EZ-Fit™ FiltrationMore Product Information
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..