Millex® Spritzenfiltereinheiten
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SLFH025NS SLFH025NB SLFG025NB SLFG025NK SLFH025NK SLLS025NS SLFG025NS SLFHR04NL SLFGR04NL SLFGX13NK SLFGX13NL SLFGX13TL SLFHX13NK SLFHX13NL SLFHX13TL
514-0417EA 315 EUR InStock
514-0417 516-6658 516-6659 MILFSLFG025NK MILFSLFH025NK MILFSLLS025NS 514-0411 514-0418 514-0414 MILFSLFGX13NK MILFSLFGX13NL MILFSLFGX13TL MILFSLFHX13NK MILFSLFHX13NL MILFSLFHX13TL
Millex® Spritzenfiltereinheiten
Filter Spritzenvorsatzfilter
HPLC-zertifizierte Filter für die Filtration organischer und wässriger Lösungen in der HPLC.
  • Geringe Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit
Getestet und zertifiziert auf UV-absorbierende Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser und Acetonitril; Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität zwischen den Chargen.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge