Millex® Spritzenfiltereinheiten
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SLHVR04NL SLHVR04NK SLGVR04NL SLGVR04NK SLHV033NK SLHV033NS SLHV033NB SLGV033NK SLGV033NB SLGV033NS SLHVX13NL SLGVX13NK SLGVX13NL SLGVX13TL SLHVX13NK SLHVX13TL
514-0446EA 241 EUR InStock
514-0446 MILFSLHVR04NK 514-0430 514-0429 MILFSLHV033NK MILFSLHV033NS MILFSLHV033NB MILFSLGV033NK MILFSLGV033NB MILFSLGV033NS MILFSLHVX13NL MILFSLGVX13NK MILFSLGVX13NL MILFSLGVX13TL MILFSLHVX13NK MILFSLHVX13TL
Millex® Spritzenfiltereinheiten
Filter Spritzenvorsatzfilter
HPLC-zertifizierte Filter für die Filtration organischer und wässriger Lösungen in der HPLC.
  • Geringe Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit
Getestet und zertifiziert auf UV-absorbierende Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser und Acetonitril; Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität zwischen den Chargen.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge