2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002030-1G 002030-5G 002030-25G
FLUO002030-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002030-1G FLUO002030-5G FLUO002030-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00061280
CAS-Nummer: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge