3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002160-1G 002160-5G 002160-25G
FLUO002160-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO002160-1G FLUO002160-5G FLUO002160-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 212
Melting Pt: 28
MDL Number: MFCD00061282
CAS-Nummer: 149793-69-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge