Methylcellulose, 15 cP (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M7140-100G M7140-1KG M7140-250G M7140-500G
SIALM7140-100GEA 109 EUR InStock
SIALM7140-100G SIALM7140-1KG SIALM7140-250G SIALM7140-500G
Methylcellulose, 15 cP (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge