Methylcellulose, 25 mPa.S (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M6385-100G M6385-250G M6385-500G
SIALM6385-100GEA 98.6 EUR InStock
SIALM6385-100G SIALM6385-250G SIALM6385-500G
Methylcellulose, 25 mPa.S (2% H₂O), Sigma-Aldrich®
Methyl cellulose
1 mPa.s = 1cP
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081763
CAS-Nummer: 9004-67-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge