Triethylorthoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
75580-100ML 75580-500ML
SIAL75580-100MLEA 43 EUR InStock
SIAL75580-100ML SIAL75580-500ML
Triethylorthoacetat, Sigma-Aldrich®
Triethylorthoacetat
Formel: C₈H₁₈O₃
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 32 °C
MDL Number: MFCD00009223
CAS-Nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge