Triethylorthoacetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06004.AE L06004.AP L06004.0F
L06004.AEEA 31.1 EUR InStock
L06004.AE L06004.AP L06004.0F
Triethylorthoacetat ≥98%
Triethylorthoacetat
Purity: 98% CAS No.: 78-39-7 Molecular Formula: CH3C(OCH2CH3)3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.3970 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 506201 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009223
Formel: C₈H₁₈O₃
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 0,887
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009223
CAS-Nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge