Triethylorthoacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
8.20934.0100EA 44.4 EUR InStock
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
Triethylorthoacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylorthoacetat
Formel: C₈H₁₈O₃
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009223
CAS-Nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.3958 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 7.0 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge