Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phthalid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P39605-100G P39605-500G
SIALP39605-100GEA 45.3 EUR InStock
SIALP39605-100G SIALP39605-500G
Phthalid, Sigma-Aldrich®
Phthalid


Formel: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 290
Melting Pt: 73
Dichte: 1.1 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00005906
CAS-Nummer: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge