3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
112440250 112441000
ACRO112440250EA 95.9 EUR InStock
ACRO112440250 ACRO112441000
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol 98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₅N₅
Siedepunkt: 425 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 204…208 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005233
CAS-Nummer: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 207 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge