4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL7475.POR 007475-1G 007475-5G
CHMPFL7475.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL7475.POR FLUO007475-1G FLUO007475-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
MDL Number: MFCD00052338
CAS-Nummer: 394-59-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge