3-Iod-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
659320-25G 659320-5G
SIAL659320-25GEA 317 EUR InStock
SIAL659320-25G SIAL659320-5G
3-Iod-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
3-Iod-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Melting Pt: 95…97 °C
MDL Number: MFCD01320681
CAS-Nummer: 52488-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge