Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC LF
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F6021042 F6021041 F6021043 F6709621
554-1769EA 1918 EUR InStock
554-1769 554-1764 554-1770 554-1766
Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC LF
Chromatographiesäulen
Gelpermeationschromatographie(GPC)-Säulen, die mit Tetrahydrofuran (THF) bepackt sind, das eine weite Porengrößenverteilung für eine hohe Linearität der Kalibriergeraden aufweist.
  • Ermöglicht die Analyse über ein breites Spektrum von Molekulargewichten (100 bis 2 Millionen)
  • Höchst lineare Kalibriergerade ohne Wendepunkte
  • Molekulargewichtsverteilung kann mit Präzision bestimmt werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge