Enghalsflaschen mit Normschliffstopfen
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
POULRP705/F/2EA 21.06 EUR InStock
POULRP705/F/2 POULRP705/B/10 POULRP705/E/2 POULRP705/C/10 POULRP705/D/10 POULRP705/A/10
Enghalsflaschen mit Normschliffstopfen
Soda-lime glass, clear, with standard ground joint and PP stopper
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Solid, replaceable PP stoppers
Zertifizierungen: Conform to ISO standards for shape and size.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge