Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Schraubverschluss, Serie 357
Lieferant: Kautex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
357-70546 357-70547
215-3207EA 29.7 EUR InStock
215-3207 215-3208
Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Schraubverschluss, Serie 357
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, mehreckig, naturfarben, mit aufgeschraubtem Verschluss.
  • Weithalsöffnung
  • Leicht zu befüllen, leicht zu reinigen
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Nicht auslaufsicher
  • Halal zertifiziert
Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen. Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Entsorgung von pulvrigen oder granulierten Materialien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge