Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC KF-800
Lieferant: Resonac
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F6028010 F6028030 F6028040 F6028050 F6700300 F6028090 F6028025 F6028020 F6027030 F6027040 F6027050 F6027060 F6028070 F6027070 F6709350
554-0864EA 1726 EUR InStock
554-0864 554-0867 554-0869 554-0871 554-1765 554-0875 554-0866 554-0865 554-0868 554-0870 554-0872 554-0874 554-0876 554-0877 554-2429
Größenausschlusschromatographie-Säulen, Serie GPC KF-800
Chromatographiesäulen
Ein komplettes Sortiment an Allzweck-Gelpermeationschromatographie (GPC)-Säulen, die mit Tetrahydrofuran (THF) bepackt sind. Mit anderen Lösungsmitteln bepackte Säulen sind ebenfalls erhältlich. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage.
  • Säulentypen KF-801 bis KF-802.5 für Verbindungen mit einem Molekulargewicht von weniger als 2000 g.mol⁻¹, wie fettlösliche Vitamine (KF-801), Oligomere (KF-802–803) und Polymeradditive (KF-801–802)
  • Säulentypen KF-802.5 bis KF-807L für Verbindungen mit einem Molekulargewicht von 2000 g.mol⁻¹ oder höher, wie THF-lösliche synthetische Polymere (KF-803–807L) und Oligomere (KF-802–803)
  • L steht für 'Linearsäule', die bei der Kalibrierkurve über ein breites Spektrum von Molekulargewichten Linearität zeigt
* Geschätzter Wert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge