HPLC-Säulen, Develosil® ODS-UG
Lieferant: HICHROM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
UG11346075W UG11546250W
554-7681EA 0 EUR InStock
554-7681 554-7680 HISMUG11546250W
HPLC-Säulen, Develosil® ODS-UG
Chromatographiesäulen
Develosil® ODS-UG ist die stabilste Säule unter alkalischen Bedingungen (pH 1 bis 10).
  • Sphärisches poröses Kieselgel
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge