HPLC Kationenaustauscher-Säulen, PRP-X400
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
79398 79717 79473 79387 79131 79132 79376 79377 79225 79224 79290 79916
554-0226EA 1180 EUR InStock
554-0226 554-0402 554-0253 554-0218 554-1231 554-1232 554-1251 554-1252 554-2535 554-2534 HAMI79290 HAMI79916
HPLC Kationenaustauscher-Säulen, PRP-X400
Chromatographiesäulen
Kationenaustauscherphase auf Polymerbasis für die Trennung von Glyphosat und seinem Metabolit.
  • Schnellere Analysezeiten im Vergleich zu anderen Säulen (PRP-X200)
  • Nachweisgrenze von <10 ppb bei der Verwendung der Nachsäulen-OPA-Derivatisierungstechnik
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge