Schlauchverbinder, Y-Form
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
70527 70528 70529 70530 70531 70532
229-0723EA 27.1 EUR InStock
229-0723 229-0724 229-0725 229-0726 229-0727 229-0728
Schlauchverbinder, Y-Form
Fittings und Verbinder
PP, weiß.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Mit konischen Enden.
Zertifizierungen: Erfüllen die Normen gemäß FDA.90/128 CEE, 92/39 CEE und FDA 21 CFR 177.1520.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge