Schlauchverbindungsstücke, Miniatur, Y-Form
Lieferant: PIEPER FILTER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PP-S16S16Y PP-S24S24Y PP-S32S32Y
229-0501EA 68.4 EUR InStock
229-0501 229-0502 229-0503
Schlauchverbindungsstücke, Miniatur, Y-Form
Fittings und Verbinder
PP, transparent
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Robust, langlebig
Ideal zur Verbindung von Schläuchen mit kleinen Innendurchmessern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge