Membranscheibenfilter
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
R2PI025 R2PJ037 R2PJ047
516-8909EA 498 EUR InStock
516-8909 516-8910 516-8912
Membranscheibenfilter
Filter Membranfilter
Widerstandsfähige, chemisch beständige Membranen für die Überwachung und Probenahme von Luft in aggressiven Arbeitsumgebungen.
  • Gravimetrische Bestimmung mit niedriger Eigenmasse
  • Ideal für die Filtration von Gas und/oder organischen Lösungsmitteln
  • Unterstützte Membranen zeichnen sich durch eine längere Haltbarkeit unter widrigen Testbedingungen und bei der Säure-/Aerosolüberwachung aus
Teflo Membran: PTFE mit PMP-Stützring. Übliche Aerosol-Retention: 1 und 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) Membran: PTFE auf PP-Ständer.
Typical aerosol retention: 0,5; 1 and 2 µm: 99,99%
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge