Erlenmeyerkolben, weithalsig, mit Schraubverschluss
Lieferant: Vitlab
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
214-1407EA 6.15 EUR InStock
214-1407
Erlenmeyerkolben, weithalsig, mit Schraubverschluss
Kolben Erlenmeyerkolben
PMP (TPX), hochtransparent, mit weißen PP-Schraubverschlüssen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
  • Gute Durchlässigkeit für Mikrowellen
Mit roter, leicht ablesbarer Graduierung. Die Kolben haben Standard-NS-Hälse und können mit Normschliff-PP-Stopfen verschlossen werden.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge