Latexhandschuhe, Kimtech™ PFE-Xtra
Lieferant: KIMBERLY CLARK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
U150502M U150503M
112-1771EA 0 EUR InStock
112-1771 112-1772
Latexhandschuhe, Kimtech™ PFE-Xtra
Handschuhe
Beidseitig tragbare Handschuhe mit Rollrand. Die Handschuhe sind so konzipiert, dass sie auch bei wiederholter Verwendung möglichen Chemikalienspritzern standhalten.
  • Unsteril. ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Ausgezeichneter Grip in feuchten und trockenen Umgebungen
  • Rollrand für einfaches Anziehen
  • Latexproteinkonzentration <50 µg/g
  • Virenschutz gemäß ISO 16604 Verfahren B:2004
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,22 mm (palm), 0,26 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen:More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..