Handschuhbeutel
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AB104446.0001 AB101721 AB104448.0001 AB104446.0006 AB104448.0006
135-6500EA 0 EUR InStock
135-6500 135-6501 135-6502 ABCRAB104446.0006 ABCRAB104448.0006
Handschuhbeutel
Handschuhboxen und -beutel
Diese strapazierfähigen PE-Handschuhbeutel verhindern wirksam, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit während der Handhabung der Geräte entweichen.
  • Kann wie eine Handschuhbox verwendet werden; Handschuhe sind integriert
  • Die Ausrüstung wird durch eine Öffnung in den Beutel eingeführt, der Beutel wird versiegelt, an den Gasanschluss angeschlossen und aufgeblasen
  • Wirtschaftlich, da wiederverwendbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge