Chemikalienschutz-Handschuhe, Ultranitril 381
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34381010 34381011 34381017 34381018 34381019
112-1089EA 176 EUR InStock
112-1089 112-0673 112-1090 112-1095 112-1096
Chemikalienschutz-Handschuhe, Ultranitril 381
Handschuhe
Dieser anatomisch geformte, flüssigkeitsdichte Schutzhandschuh aus grünem Nitril verfügt über einen Innenhandschuh aus Baumwollstrick und einer gerauten Handfläche. Garantiert silikonfrei.
  • Zwei Handschuhe in einem, für einen sicheren Schutz gegen Chemikalien
  • Gute Griffsicherheit durch die geraute Handfläche
  • Hoher Tragekomfort und thermische Isolierung durch das Baumwollfutter
  • Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine
Ideal zur Anwendung in Laboratorien, der Lebensmittelindustrie, bei Wartungsarbeiten oder im Umgang mit Chemikalien.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 374-5, EN 388:2016 (3111A), EN 407 (X1XXXX); Kat. III; AQL 1,5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge