Chemikalienbeständige Handschuhe, UltraNeo 401
Lieferant: MAPA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
34401140 34401147 34401148 34401149
112-0679EA 7 EUR InStock
112-0679 112-0681 112-0682 112-0683
Chemikalienbeständige Handschuhe, UltraNeo 401
Handschuhe
Neopren-/Naturlatexhandschuhe mit einem Futter aus Baumwollflock.
  • Tastempfinden bei leichtem Chemikalienschutz
  • Zusätzlicher Komfort durch das Futter aus Baumwollflock
  • Hervorragende Fingerfertigkeit aufgrund der reduzierten Dicke des Handschuhs
  • Geprägte Texturen für guten Halt auf rutschigen Oberflächen
Ideal für den Einsatz in Automobil-/Maschinenindustrien, zur Batterieherstellung, zur Herstellung von Industrieklebstoffen und zur industriellen Reinigung.
Thickness: 0,55 or 0,75 mm
Colour: Black
EN 388, EN 374 (AKL); Cat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1 Typ A (ALMNST), EN ISO 374-5; Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge