Industriehandschuhe, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
47-400/8 47-400/9 47-409/8 47-409/9 47-400/7 47-402/9 47-402/10 47-402/7 47-402/8 47-409/10 47-409/7 47-400/10
112-0292EA 59.3 EUR InStock
112-0292 112-0294 112-3706 112-0295 112-0291 ANSE47-402/9 ANSE47-402/10 ANSE47-402/7 ANSE47-402/8 112-3708 112-3705 112-4760
Industriehandschuhe, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Handschuhe
Dieser 100% Baumwoll-Interlock-Strickhandschuh verfügt entweder über eine vollständige (47 - 402/47-409) oder eine Handflächenbeschichtung (47 - 400) aus Nitril. Der Handschuh ist silikonfrei und für die Maschinenwäsche geeignet.
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte, Punktionen und Abrieb bei ausgezeichneter Flexibilität und Beweglichkeit
  • Gleichzeitig schmiermittel- und ölabweisend
  • 100% Baumwoll-Interlock-Strickfutter, bequem und nicht reizend
  • Ergonomisches Design und großzügige Größe verbessern Beweglichkeit und reduzieren die Handermüdung
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..