Schraubfilter für Atemschutzmasken
Lieferant: BARTELS RIEGER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
920600 920601 920603 920605 920850 920851 924400 924406 924405 924700 924702 920650 924350
111-3072EA 10 EUR InStock
111-3072 111-3073 111-3075 111-3076 111-3077 111-3078 111-3079 111-3081 111-3082 111-3085 BART924702 BART920650 BART924350
Schraubfilter für Atemschutzmasken
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Standardisierter Filter für Atemschutzmasken.
  • Passend für Masken mit Standard-Rundgewinde-Anschluss EN 148-1
EN 141, 143 und 371.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..