Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gewebekultur-Messpipetten, kurze Form, für Gewebekulturen

Lieferant: HIRSCHMANN

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

1170135 1170142 1170154 1170160 1170171
612-1087EA 9.7 EUR InStock
612-1087 612-1088 612-1089 612-1090 612-1099
Gewebekultur-Messpipetten, kurze Form, für Gewebekulturen
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.

  • Justiert auf 'Ex' (TD)
  • Markierungen und Aufschrift in brauner Farbe
  • Genormter Wattestopfansatz (AD 8 mm)
  • Speziell für Gewebekultur und Arbeiten in Reinraumbänken

Länge: 230 mm ±3 mm.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..