VWR®, Abtropfgestelle
Lieferant: VWR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VWR®
211-0196EA 198 EUR InStock
211-0196 82024-450
VWR®, Abtropfgestelle
Gestelle Abtropfgestelle
Draht, vinylbeschichtet.
  • Can be used on the bench or as a wall rack
  • Drip tray can be removed from the side for easy emptying
Mit 18 Abtropfstäben (127 mm lang) für größere Gefäße und 72 Abtropfstäben (76 mm lang) für kleinere Gefäße.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge